MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Principaux documents
G4505
Sigma-Aldrich
Guanidine hydrochloride
Guanidine hydrochloride
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
organic base and chaeotropic agent, ≥99% (titration)
Synonyme(s) :
Aminoformamidine hydrochloride, Aminométhanamidine hydrochloride, Chlorure de guanidinium
25 G
63,40 $
100 G
94,10 $
500 G
313,00 $
1 KIT
450,00 $
1 KG
536,00 $
2 KG
893,00 $
10 KG
4 360,00 $
25 KG
9 720,00 $
63,40 $
Date d'expédition estimée le30 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
63,40 $
100 G
94,10 $
500 G
313,00 $
1 KIT
450,00 $
1 KG
536,00 $
2 KG
893,00 $
10 KG
4 360,00 $
25 KG
9 720,00 $
About This Item
Formule linéaire :
NH2C(=NH)NH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
95.53
Beilstein:
3591990
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.28
63,40 $
Date d'expédition estimée le30 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Essai
≥99% (titration)
Forme
crystalline powder
Technique(s)
RNA extraction: suitable
Impuretés
≤0.3% water (Karl Fischer)
Couleur
white
pH
(25 °C, 4.6 - 6 at 573 g/L)
Pf
180-185 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 6 M
Densité
1.3 g/cm3 (lit.)
Absorption
≤0.10 at 260 nm in H2O at 6 M
Chaîne SMILES 
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
Clé InChI
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le chlorhydrate de guanidine est un puissant dénaturant protéique énormément utilisé dans la purification des protéines et des acides nucléiques. Jouissant d'une forte reconnaissance pour sa polyvalence, il joue un rôle déterminant dans les expériences d'extraction d'ARN total, en dissolvant les protéines et en dégradant les structures cellulaires tout en inactivant les enzymes intervenant sur l'ARN. Outre la dénaturation, le chlorhydrate de guanidine est essentiel à la renaturation des protéines, car il peut restaurer avec efficacité leur forme active. Il est aussi employé dans de nombreuses applications de séquençage et de détermination du poids moléculaire, et sert d'agent solubilisant en électrophorèse. En résumé, le chlorhydrate de guanidine est un outil crucial en recherche biochimique, du fait de ses propriétés indispensables à la purification, la dénaturation et la renaturation des protéines et des acides nucléiques dans diverses applications de laboratoire.
Application
Le chlorhydrate de guanidine (GdnHCl) a été utilisé :
  • pour la quantification absolue des isoformes du peptide amyloïde A-bêta (Aβ) dans le plasma[1]
  • dans un dosage de carbonylation des protéines[2]
  • pour la quantification de glycosaminoglycanes (GAG)[3]
  • pour la dénaturation des allergènes présents dans le lait de vache[4]
  • comme témoin dans des tests de dépistage antiviral avec le virus coxsackie de type B3 (CVB3)[5]
  • dans l'isolement de l'ARN pour dissocier les nucléoprotéines et inhiber les RNases
Agent fortement chaotropique permettant de dénaturer puis de replier les protéines. Ce dénaturant puissant peut solubiliser les protéines insolubles ou dénaturées telles que les corps d'inclusion. Il peut servir de première étape dans le repliement sous forme active des protéines ou des enzymes. Il peut être également nécessaire d'utiliser de l'urée et du dithiothréitol (DTT).
Actions biochimiques/physiologiques
Le chlorhydrate de guanidine (GdnHCl) est une petite molécule hygroscopique.[6][7] C'est un dénaturant enzymatique puissant qui induit des changements de conformation de l'enzyme, aboutissant à une perte totale de l'activité enzymatique.[8] Le GdnHCl est impliqué dans l'inhibition de l'activité adénosine triphosphatase (ATPase) de la protéine de choc thermique 104 (Hsp104) in vivo.[7] Il intervient dans la dénaturation de la phosphatase alcaline (ALPase) chez Haliotis diversicolor. Le GdnHCl entraîne l'inactivation d'enzymes telles que la papaïne et l'aminoacylase.[8] En forte concentration, le GdnHCl est efficace pour l'inactivation de virus tels que l'herpès simplex virus de type 1 (HSV-1).[9]
Caractéristiques et avantages
  • Produit adapté à la recherche en biochimie et en biologie cellulaire.
  • Solution idéale pour l'extraction d'ARN.
  • Produit de grande pureté convenant aux applications de recherche.
Conditionnement
G4505-1KT :
Chaque kit contient 3 échantillons de 100 g, chaque échantillon étant issu d'un lot de fabrication différent.
Attention
Peut s'agglomérer lors du stockage. Cela ne semble pas affecter la qualité du produit, et les solutions de chlorhydrate de guanidine sont identiques, qu'elle aient été préparées avec du produit fluide ou grumeleux. Pour obtenir un matériau fluide, veuillez consultez notre produit fluide Redi-Dri référence RDD001.
Notes préparatoires
Pour obtenir une solution 8 M dans l'eau, le mélange doit être chauffé à 35 °C pendant environ 30 minutes.
La solubilité maximale du chlorhydrate de guanidine dans l'eau est d'environ 6 M à température ambiante.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Informations légales
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Souvent commandé avec ce produit
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
T Gebre-Mariam et al.
Journal of ethnopharmacology, 104(1-2), 182-187 (2005-10-20)
Acokanthera schimperi (Apocynaceae), Euclea schimperi (Ebenaceae), Inula confertiflora (Asteraceae), Melilotus elegans (Leguminosae), and Plumbago zeylanica (Plumbaginaceae), are some of the medicinal plants used in Ethiopia for treatment of various skin disorders. In this study, the antiviral activities of the 80%
Acetaminophen toxicity up-regulates MRP2 expression in the liver of cats: an old story with new vision
Malekinejad H, et al.
Toxin Reviews, 34, 101-108 (2015)
Melissa A Hausburg et al.
Clinical and experimental rheumatology, 36(5), 891-895 (2018-10-03)
Traumatic joint injury induces chondrocyte dysfunction and progressive breakdown of articular cartilage, leading to post-traumatic osteoarthritis (PTOA). In this condition, dysfunctional fibroblast-like chondrocytes (FLCs) no longer express proteins required for cartilage maintenance, such as SOX9 and collagen-type II (COL2). Interleukin-6
Vitaliy Ovod et al.
Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association, 13(8), 841-849 (2017-07-25)
Cerebrospinal fluid analysis and other measurements of amyloidosis, such as amyloid-binding positron emission tomography studies, are limited by cost and availability. There is a need for a more practical amyloid β (Aβ) biomarker for central nervous system amyloid deposition. We
Jeanette Lund Madsen et al.
Clinical and translational allergy, 4, 25-25 (2014-09-11)
Characterisation of the specific antibody response, including the epitope binding pattern, is an essential task for understanding the molecular mechanisms of food allergy. Examination of antibody formation in a controlled environment requires animal models. The purpose of this study was
Articles
Learn about UHPLC-MS analysis of trastuzumab on a BIOshell™ 160A peptide C18 column and discover reduced solvent consumption in peptide mapping using 1.5 mm I.D. columns.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review