Principaux documents
8.20613
Sigma-Aldrich
Guanidinium thiocyanate
for synthesis
Synonyme(s) :
Guanidinium thiocyanate
50 G
68,60 $
250 G
172,00 $
1 KG
461,00 $
68,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
68,60 $
250 G
172,00 $
1 KG
461,00 $
About This Item
Formule linéaire :
H2NC(NH)NH2 · HSCN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
209-812-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
68,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
4.8-6.0 (20 °C, 1420 g/L in H2O, saturated solution)
Pf
118 °C
Solubilité
1420 g/L
Densité
1.29 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
630 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[S-]C#N.[N+H3]C(=N)N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
Clé InChI
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 115 °C
Melting range (upper value): ≤ 120 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable