MAK464
Lactate Dehydrogenase Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonyme(s) :
LDH Assay Kit, Lactate Dehydrogenase Activity Assay Kit
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Application(s)
pharmaceutical
Méthode de détection
colorimetric
Maladie(s) pertinente(s)
cancer; hematological disorder
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Linear detection range 2-200 U/L
- Compatible with high-throughput handling systems.
- Simple procedure allows for reliable quantitation of LDH activity within 30 minutes.
Adéquation
Principe
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2