Principaux documents
TANKPE060
Milli-Q
Cuve de stockage
60 L polyethylene storage tank, An optimally integrated storage solution for your pure (Type 2/3) water
Synonyme(s) :
Réservoir de stockage de 60 l en polyéthylène
1 EA
2 830,00 $
2 830,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
2 830,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
JA.13
2 830,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Matériaux
polyethylene
Caractéristiques
Stores and protects pure water
Conditionnement
pkg of 1 unit
Paramètres
59 kg kg operating weight (130.1 lb)
H × l × P
83.3 cm (32.8 in.) × 38.1 cm (15 in.) × 38 cm (14.96 in.)
Capacité
60 L
Diamètre
38 cm (14.96 in.)
Volume
60 L
60000 mL
Compatibilité
for use with AFS®
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Direct
for use with RiOs Essential
for use with RiOs
Description générale
Ce réservoir de stockage en polyéthylène (PE) de 60 l préserve la pureté de l'eau stockée et constitue une protection efficace contre les contaminants présents dans l'air.
Ce réservoir permet de stocker l'eau pure produite par les systèmes de purification d'eau Elix® Essential/Essential UV/Advantage/Reference, Milli-Q® Direct, Direct-Q®, Direct-Q® UV, RiOs, RiOs Essential, AFS® D et AFS® Essential.
Application
Ce réservoir de stockage en PE est une solution de stockage fiable pour votre eau pure.
Caractéristiques et avantages
  • Design compact et peu encombrant.
  • Intègre les dernières avancées techniques et des fonctionnalités perfectionnées pour préserver la pureté de l'eau.
  • Le polyéthylène a été sélectionné pour sa libération minimale d'extractibles.
  • Les parois opaques bloquent la lumière du soleil, pour empêcher la prolifération des algues.
  • La surface interne lisse empêche la formation de biofilm.
  • La forme cylindrique réduit au minimum la surface en contact avec l'eau.
  • La base conique du réservoir assure une purge complète et facilite le rinçage durant la décontamination.
  • L'eau pure est introduire en douceur au fond du réservoir, ce qui prévient l'absorption de dioxyde de carbone.
  • Une vanne placée à l'avant permet de prélever manuellement de l'eau pure.
  • Des vannes de distribution permettent de raccorder le réservoir à d'autres équipements de laboratoire.
  • Le couvercle hermétiquement clos empêche l'air d'entrer.
  • Le filtre évent (non inclus) du réservoir protège l'eau contre les contaminants en suspension dans l'air.
  • Un trop-plein aseptique maintient la qualité de l'eau en évitant une rétro-contamination due à la vidange.
  • Une large ouverture sur le dessus permet d'effectuer un nettoyage manuel durant la procédure de décontamination.
Informations légales
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany