TANKPE100
Cuve de stockage
100 L polyethylene storage tank, An optimally integrated storage solution for your pure (Type 2/3) water
Synonyme(s) :
Cuve de stockage en polyéthylène, 100 litres
3 200,00 $
About This Item
3 200,00 $
Produits recommandés
Matériaux
polyethylene reservoir
Conditionnement
pkg of 1 unit
Paramètres
98.5 kg operating weight (217.4 lb)
H × l × P
125.5 cm (48.8 in.) × 38.1 cm (15 in.) × 38 cm (14.96 in.)
Capacité
100 L
Diamètre
38 cm (14.96 in.)
Volume
100 L
100000 mL
Compatibilité
for use with AFS®
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Direct
for use with RiOs™ Essential
Catégories apparentées
Description générale
Elle convient au stockage de l'eau pure produite par les systèmes de purification d'eau Elix® Essential/Essential UV/Advantage/Reference, Milli-Q® Direct, Direct-Q®, Direct-Q® UV, RiOs™, RiOs™ Essential, AFS® D et AFS® Essential.
Application
Caractéristiques et avantages
- Format compact, peu encombrant.
- Intégration des toutes dernières évolutions techniques et de fonctionnalités avancées, pour stocker l'eau en préservant sa pureté.
- Cuve en polyéthylène, choisi pour son très faible relargage de substances extractibles.
- Parois opaques bloquant les rayons du soleil, pour prévenir la formation d'algues.
- Surface intérieure lisse, empêchant la formation de biofilm.
- Forme cylindrique minimisant la surface en contact avec l'eau.
- Base conique du réservoir permettant une vidange complète et facilitant le rinçage pendant la désinfection.
- Eau pure introduite en douceur par le fond de la cuve, empêchant l'absorption du dioxyde de carbone.
- Vanne en façade pour la distribution manuelle d'eau pure.
- Possibilité de raccorder les vannes de distribution à d'autres équipements de laboratoire.
- Couvercle fermé hermétiquement, empêchant l'air d'entrer dans la cuve.
- Filtre évent de réservoir (non inclus) pour protéger l'eau des contaminants présents dans l'air.
- Trop-plein aseptique, préservant la qualité de l'eau tout en évitant une rétrocontamination par le système d'évacuation.
- Grande ouverture sur le dessus, permettant un nettoyage manuel de la cuve lors d'une procédure de décontamination.