Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
TANKMPK01
Filtre évent pour réservoirs en PE (eau de type 2)
Protects purified water stored in 30/60/100 PE tanks from airborne contaminants.
Synonyme(s) :
Filtre évent
Conditionnement
pkg of 1 unit
Hauteur
9 cm (3.5 in.)
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Compatibilité
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Integral
for use with RiOs™ Essential
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Un filtre évent assure la filtration de l'air qui pénètre dans le réservoir d'eau. Cet air le filtre à mesure que le réservoir se vide de son eau.
Chaque filtre évent combine plusieurs médias de purification rigoureusement sélectionnés pour éliminer les contaminants atmosphériques susceptibles d'affecter la qualité de l'eau pure stockée dans le réservoir.
La cartouche du filtre est faite de polypropylène (PP), de polyéthersulfone (PES) et de styrène/acrylonitrile (SAN). Chaque cartouche est rigoureusement assemblée au moyen d'un procédé sans dichlorométhane (DCM).
Pour de meilleurs résultats, le filtre évent doit être remplacé tous les ans.
À utiliser sur réservoirs en PE de 30/60/100 l alimentés en eau pure de type 2 Elix® produite par un système AFS® Essential ou Elix® Advantage/Essential/Reference.
Application
Caractéristiques et avantages
- du charbon actif pour adsorber les composés organiques volatils
- un lit de chaux sodée pour éliminer le dioxyde de carbone
- un filtre hydrophobe de 0,65 μm pour éviter la pénétration de particules et de bactéries dans le réservoir
Autres remarques
- Rétention : micro-organismes
- Mode d'action : filtration
- Applications : analyses de laboratoire classiques
- Usage prévu : Purification de l′air
- Mode d′emploi : ce dispositif fournit de l'air filtré à travers des membranes de 0,65 µm. Consulter la section Utilisation du système dans le guide d'utilisation de l'équipement (disponible sur la clé USB fournie avec le système).
- Stockage : à conserver dans un endroit sec
- Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Les clients ont également consulté
-
What are the storage conditions for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How are consumables changed?
1 answer-
To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
Helpful?
-
-
How can I know which consumables can be used with my system?
1 answer-
To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
Helpful?
-
-
How can I know which consumables can be used with my system?
1 answer-
To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
Helpful?
-
-
What steps are you taking towards improved sustainability?
1 answer-
Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
Helpful?
-
-
Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
1 answer-
It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
Helpful?
-
-
Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
1 answer-
Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
Helpful?
-
-
Can consumables be opened and refilled?
1 answer-
Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
Helpful?
-
-
How frequently do the various consumables need to be changed?
1 answer-
The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
Helpful?
-
-
What is the consumables delivery time?
1 answer-
Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.