Documents
SLFH02510
Milli-Q
Filtre évent
For use with Direct-Q® (1997-2010) / AFS® (2003-2012) / Simplicity® systems with integrated storage tanks of 2 / 3.5 / 10 L capacity
Synonyme(s) :
Filtre évent de cuve : Millex®-FH 0,45 µm
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Matériaux
PTFE
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophobic
Conditionnement
pkg of 10 units
Hauteur
2.5 cm (1 in.)
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Compatibilité
for use with AFS®
for use with Direct-Q®
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Lorsque l'eau est retirée du réservoir, de l'air entre pour la remplacer. Le filtre évent est utilisé pour purifier l'air qui pénètre dans le réservoir. Le filtre évent de cuve : Ce filtre évent Millex®-FH 0,45 µm est conçu pour empêcher les contaminants de l'air de pénétrer dans le réservoir de stockage intégré du système Simplicity®.
Application
Filtre évent de cuve : Ce filtre évent Millex®-FH 0,45 µm peut être utilisé avec les réservoirs de stockage intégrés des systèmes Direct-Q®, AFS® et Simplicity®.
Caractéristiques et avantages
  • Consommables d'origine pour le remplacement de la référence SLFH02510 - Filtre évent de cuve : Millex®-FH 0,45 µm.
  • Fabriqué avec une membrane en PTFE hydrophobe.
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration
  • Applications : analyses de laboratoire classiques
  • Usage prévu : purification de l'eau
  • Mode d'empoi : ce dispositif fournit de l'eau filtrée à travers des membranes de 0,45 µm. Se reporter à la section "Installation" du guide de l'utilisateur de l'équipement (disponible sur la clé USB fournie avec le système).
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany