SCT059
Colorant pour vimentine BioTracker TiY Vimentin pour cellules vivantes
Live cell imaging probe for identifying tumor initiating cells (TICs) in a variety of epithelial cancers, including lung cancer. The TiY probe binds to vimentin expressed in TICs.
Synonyme(s) :
Live cell imaging probe, Tumor Initiating Cell (TIC) dye
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (H-NMR)
≥98% (HPLC)
≥98% (LC/MS)
≥98% (elemental analysis)
Technique(s)
cell based assay: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Catégories apparentées
Description générale
La vimentine est une protéine de filament intermédiaire qui est régulée à la hausse dans les cellules en pleine transition épithélio-mésenchymateuse (TEM ou EMT). Elle sert donc souvent de marqueur de la TEM. Les cellules initiatrices de tumeur (CIT) (ou cellules souches tumorales, CST) sont impliquées dans la rechute clinique et les métastases de divers cancers épithéliaux, notamment le cancer du poumon.
BioTracker TiY Vimentin est un colorant fluorescent pour cellules vivantes qui marque sélectivement les CIT et non les cellules tumorales différenciées ou les cellules normales. Ce produit peut servir à la visualisation et à l'enrichissement des CIT fonctionnellement actives provenant de tumeurs de patients. Le colorant TiY présente une meilleure sélectivité vis-à-vis des cellules oncogènes qu'un anticorps CD166, et peut être utilisé pour trier les cellules par coloration TiY à la recherche de CIT dans divers types de cancer (mélanome, cancer du poumon, du SNC, du sein, du rein, de l'ovaire, du côlon et de la prostate). À forte concentration, le colorant TiY présente une activité anti-CIT sélective par rapport aux cellules de tissus normaux.
Propriétés spectrales
Absorbance : 553 nm
Émission : 573 nm
Références
Lee Y et al. Identification of Tumor Initiating Cells with a Small-Molecule Fluorescent Probe by Using Vimentin as a Biomarker. Angew Chem Int Ed Engl. 2018 Mar 5;57(11):2851-2854.
BioTracker TiY Vimentin est un colorant fluorescent pour cellules vivantes qui marque sélectivement les CIT et non les cellules tumorales différenciées ou les cellules normales. Ce produit peut servir à la visualisation et à l'enrichissement des CIT fonctionnellement actives provenant de tumeurs de patients. Le colorant TiY présente une meilleure sélectivité vis-à-vis des cellules oncogènes qu'un anticorps CD166, et peut être utilisé pour trier les cellules par coloration TiY à la recherche de CIT dans divers types de cancer (mélanome, cancer du poumon, du SNC, du sein, du rein, de l'ovaire, du côlon et de la prostate). À forte concentration, le colorant TiY présente une activité anti-CIT sélective par rapport aux cellules de tissus normaux.
Propriétés spectrales
Absorbance : 553 nm
Émission : 573 nm
Références
Lee Y et al. Identification of Tumor Initiating Cells with a Small-Molecule Fluorescent Probe by Using Vimentin as a Biomarker. Angew Chem Int Ed Engl. 2018 Mar 5;57(11):2851-2854.
Application
Domaine de recherche
Imagerie cellulaire
Imagerie cellulaire
Imagerie de cellules vivantes par fluorescence
Sonde destinée à l'imagerie de cellules vivantes et permettant d'identifier les cellules initiatrices de tumeur (CIT) dans divers cancers épithéliaux, notamment le cancer du poumon. La sonde TiY se lie à la vimentine exprimée dans les CIT.
Sous-domaine de recherche
Colorant pour cellules vivantes
Colorant pour cellules vivantes
Qualité
Pureté : ≥ 98 %, confirmée par RMN du proton, LC-MS, HPLC et analyse élémentaire.
Masse molaire : 541,87 g/mol
Masse molaire : 541,87 g/mol
Forme physique
Produit lyophilisé
Stockage et stabilité
Conserver le colorant pour vimentine BioTracker TiY Vimentin pour cellules vivantes à -20 °C, avec un dessiccant et à l'abri de la lumière.
Remarque : Centrifuger brièvement le flacon avant ouverture pour ramener son contenu au fond du tube.
Remarque : Centrifuger brièvement le flacon avant ouverture pour ramener son contenu au fond du tube.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable