PX1535
Potassium Oxalate, Monohydrate
Synonyme(s) :
Potassium Oxalate
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
98.5-101.0%
Forme
crystals
Impuretés
≤0.001% Iron (Fe)
≤0.002% Ammonium (NH4)
≤0.002% Chloride (Cl)
≤0.002% Heavy metals (as Pb)
≤0.01% Insoluble matter
≤0.01% Sulfate (SO4)
≤0.02% Sodium (Na)
Couleur
white
pH
7.0-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
>138 °C (decomposes before melting)
Solubilité
392 g/L (anhydrous substance)
Température de stockage
room temp
Application
Remarque sur l'analyse
Assay:98.5-101.0%
Chloride (Cl):0.002% max
Color:White
Form:Crystals
Heavy metals (as Pb):0.002% max
Insoluble matter:0.01% max
Iron (Fe):0.001% max
Neutrality:To pass test
Sodium (Na):0.02% max
Substances darkened by hot sulfuric acid:To pass test
Sulfate (SO4):0.01% max
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1