U6381
Uridine
BioUltra, ≥99%
Synonyme(s) :
1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Gamme de produits
BioUltra
Pureté
≥99%
Forme
powder
Impuretés
≤0.016% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Résidus de calcination
≤0.2%
Pf
163-167 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 0.1 M, clear, colorless
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.003%
NH4+: ≤0.15%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.005%
Zn: ≤0.0005%
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Clé InChI
DRTQHJPVMGBUCF-XVFCMESISA-N
Informations sur le gène
mouse ... Uck1(22245)
Catégories apparentées
Description générale
Application
It has been used to check the effect of chronic uridine application on liver metabolism in mice.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable