Principaux documents
1.05073
Supelco
di-Potassium oxalate monohydrate
for analysis EMSURE® ACS
Synonyme(s) :
di-Potassium oxalate monohydrate, Oxalic acid dipotassium salt monohydrate
250 G
118,00 $
1 KG
299,00 $
118,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
118,00 $
1 KG
299,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2K2O4 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.22 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
209-506-8
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai:
99.5-101.0% (oxidimetric)
Qualité:
ACS reagent
Forme:
solid
Solubilité:
392 g/L (anhydrous substance)
118,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
99.5-101.0% (oxidimetric)
Forme
solid
Puissance
660 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.01% Insoluble matter
pH
7.0-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
>138 °C (decomposition)
Solubilité
392 g/L (anhydrous substance)
Densité
2.20 g/cm3 at 20.4 °C
Masse volumique apparente
700‑1100 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Traces de cations
Fe: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].[O-]C(=O)C(=O)[O-].O
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clé InChI
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Assay (oxidimetric): 99.5 - 101.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Neutrality: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.02 %
Substances darkened by hot sulfric acid: passes test
Corresponds to ACS
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1