G1149
L-Glutamic acid potassium salt monohydrate
BioReagent, suitable for insect cell culture, ≥99% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-2-Aminopentanedioic acid, L-α-Aminoglutaric acid potassium salt, L-2-Aminopentanedioic acid potassium salt, Glu, Potassium L-glutamate
106,00 $
About This Item
106,00 $
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | insect: suitable
Couleur
white
Chaîne SMILES
O.[K+].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.K.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
Clé InChI
XIBUKSQTWSKJMQ-QTNFYWBSSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable