PEZGS0496
Lame Millicell® EZ
4-well glass chamber slide, 1.7 cm2/well, 96/pk, sterile
Synonyme(s) :
Lames compartimentées, lame de verre à 4 puits
1 110,00 $
About This Item
1 110,00 $
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene wells
polystyrene lid (and slide holder)
soda-lime glass slide
Stérilité
ethylene oxide treated
sterile
Caractéristiques
Raised corner ridges on the lid facilitate stacking of multiple units
Conditionnement
pack of 96 (6 boxes, 16 units/box)
Fabricant/nom de marque
Millicell®
Technique(s)
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunocytochemistry: suitable
L × l × H
75 mm × 25 mm × 1 mm, slide only
77.8 mm × 33.8 mm × 13.9 mm, excluding lid
77.8 mm × 33.8 mm × 16.2 mm, including lid
Taille
4 wells
Superficie des puits
1.7 cm2
Volume des puits
500-1700 μL
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Notes préparatoires
- Cultiver, fixer et colorer les cellules selon le protocole privilégié.
- Pour accéder à la lame de microscope, maintenir la lame Millicell® EZ SLIDEsur une surface plane et casser les quatre languettes en les poussant vers le basavec le pouce. Retirer le couvercle. Maintenir la lame vers le bas et souleverles puits pour les retirer. Retirer la lame de son support.