Principaux documents
PICM03050
Millipore
Inserts de culture cellulaire standards Millicell®
pore size 0.4 μm, diam. 30 mm, transparent PTFE membrane, hydrophilic, H 13 mm, size 6 wells, sterile
Synonyme(s) :
insert de culture perméable, insert de culture tissulaire, inserts de culture cellulaire, plaque de culture tissulaire
50 PKG
557,00 $
557,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 PKG
557,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32011202
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux:
polystyrene housing
transparent PTFE membrane
Dimension de pores:
0.4 μm
Stérilité:
ethylene oxide treated
sterile
Type de liaison:
low binding surface
557,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polystyrene housing
transparent PTFE membrane
Niveau de qualité
Stérilité
ethylene oxide treated
sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pack of 50
Fabricant/nom de marque
Millicell®
Paramètres
50 °C max. temp.
Technique(s)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
Hauteur
13 mm
Diamètre
30 mm
Surface de filtration
4.2 cm2
Taille
6 wells
Superficie
4.2 cm2
Volume de travail
1.5 mL
Couleur
transparent membrane, when wetted
Matrice
Biopore
Dimension de pores
0.4 μm
Type de liaison
low binding surface
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Configuration du dispositif : plaque 6 puits, pores de 0,4μm
Grâce aux inserts Millicell®, les cellules adhérentes ou en suspension peuvent accéder aux milieux par leurs deux pôles, apical et basolatéral. La croissance, la structure et la fonction cellulaires reproduisent plus fidèlement ce qui se passe in vivo. De plus, les inserts Millicell® permettent d'étudier les deux faces de la monocouche cellulaire.
Inserts Millicell® standard :
- Favorisent une excellente croissance cellulaire et constitue une opportunité exceptionnelle pour les études de cellules
Type de membrane :
Membrane Biopore (PTFE hydrophile)
- Pour les applications d'observation de cellules vivantes en immunofluorescence à faible adsorption protéique
Applications
Adhérence cellulaire, croissance cellulaire, différenciation cellulaire, immunocytochimie
Application
Domaine de recherche
Culture cellulaire
Inserts pour la culture cellulaire en PTFE hydrophile de 0,4 µm de dimension de pores dans une plaque de 6 puits pour l'adhérence cellulaire, la culture cellulaire, la différenciation cellulaire, la fluorescence et une faible adsorption protéique.
Conditionnement
Produit conditionné sous blister individuel
Informations légales
BIOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CB1 receptors and post-ischemic brain damage: Studies on the toxic and neuroprotective effects of cannabinoids in rat organotypic hippocampal slices.
Landucci, Elisa, et al.
Neuropharmacology, 60, 674-682 (2011)
Synapse elimination in olivo-cerebellar explants occurs during a critical period and leaves an indelible trace in Purkinje cells.
Letellier, Mathieu, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 106, 14102-14107 (2009)
Daniela Buonvicino et al.
British journal of pharmacology, 177(14), 3342-3356 (2020-03-22)
Drugs able to counteract progressive multiple sclerosis (MS) represent a largely unmet therapeutic need. Even though the pathogenesis of disease evolution is still obscure, accumulating evidence indicates that mitochondrial dysfunction plays a causative role in neurodegeneration and axonopathy in progressive
Preparation of organotypic hippocampal slice cultures: interface method.
De Simoni, Anna and Yu, Lily M Y
Nature Protocols, 1, 1439-1445 (2006)
Andrea S Cupp et al.
Biology of reproduction, 68(6), 2033-2037 (2003-02-28)
The first morphological event after initiation of male sex determination is seminiferous cord formation in the embryonic testis. Cord formation requires migration of pre-peritubular myoid cells from the adjacent mesonephros. The embryonic Sertoli cells are the first testicular cells to
Protocoles
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.
Questions
  1. What is the height from the plate to the bottom of the insert (height of the feet) for the product KD PICM03050?
    1 answer
    1. The Millicell Cell Culture Insert, 30 mm, hydrophilic PTFE, 0.4 µm has the following specifications:
      Height (including feet):
      •12 mm: 1.0 cm
      •30 mm: 1.3 cm
      Height of Feet:
      •12 mm: 1–2 mm
      •30 mm: 1–2 mm