Principaux documents
PEZGS0896
Millipore
Lame Millicell® EZ Slide
8-well glass chamber slide, 0.7 cm2/well, 96/pk, sterile
Synonyme(s) :
Lames compartimentées, lame de verre à 8 puits
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32011202
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
polypropylene wells
polystyrene lid
soda-lime glass slide
Stérilité
ethylene oxide treated
sterile
Caractéristiques
Raised corner ridges on the lid facilitate stacking of multiple units
Conditionnement
case of 96 (6 boxes, 16 units/box)
Fabricant/nom de marque
Millicell®
Technique(s)
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunocytochemistry: suitable
L × l × H
75 mm × 25 mm × 1 mm, slide only
77.8 mm × 33.8 mm × 13.9 mm, excluding lid
77.8 mm × 33.8 mm × 16.2 mm, including lid
Taille
8 wells
Superficie des puits
0.7 cm2
Volume des puits
200-700 μL
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La lame Millicell EZ permet à l'utilisateur de cultiver, fixer et colorer des cellules directement sur une lame de microscope. Il n'est pas nécessaire de démonter l'unité ou de transférer les cellules d'un dispositif à l'autre avant l'analyse. Les puits en polypropylène sont résistants à la plupart des fixateurs utilisés, de sorte que les cellules peuvent être cultivées sur la lame et colorées directement dans le puits. Une fois colorée, la lame de microscope peut être facilement retirée en appuyant sur les quatre languettes latérales de l'unité et en soulevant les puits de la lame. Ce mécanisme de retrait facile de la lame réduit le risque d'endommager les cellules et ne nécessite aucun outil spécifique pour retirer les puits de la lame. Les nervures surélevées aux coins du couvercle permettent d'empiler plusieurs unités dans l'incubateur, ou elles peuvent être incubées dans le plateau fourni avec les unités.
Notes préparatoires
  1. Cultiver, fixer et colorer les cellules selon le protocole privilégié.
  2. Pour accéder à la lame de microscope, maintenir la lame Millicell EZ sur une surface plane et casser les quatre languettes en les poussant vers le bas avec le pouce. Retirer le couvercle. Maintenir la lame vers le bas et soulever les puits pour les retirer. Retirez la lame de son support.
Informations légales
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tapash Jay Sarkar et al.
Nature communications, 11(1), 1545-1545 (2020-03-27)
Aging is characterized by a gradual loss of function occurring at the molecular, cellular, tissue and organismal levels. At the chromatin level, aging associates with progressive accumulation of epigenetic errors that eventually lead to aberrant gene regulation, stem cell exhaustion