Principaux documents
PEZGS0816
Millipore
Lame Millicell® EZ Slide
8-well glass chamber slide, 0.7 cm2/well, 16/pk, sterile
Synonyme(s) :
Lames compartimentées, lame de verre à 8 puits
16 EA
224,00 $
224,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
16 EA
224,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32011202
Nomenclature NACRES :
NB.22
224,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene wells
soda-lime glass slide
Niveau de qualité
Stérilité
ethylene oxide treated
sterile
Caractéristiques
Raised corner ridges on the lid facilitate stacking of multiple units
Conditionnement
box of 16 units (4 trays, 4 units/tray)
Fabricant/nom de marque
Millicell®
Technique(s)
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunocytochemistry: suitable
Hauteur
13.9 mm , excluding lid
16.2 mm , including lid
L × l × H
75 mm × 25 mm × 1 mm, slide dimensions
Longueur
77.8 mm
Largeur
33.8 mm
Taille
8 wells
Superficie des puits
0.7 cm2
Volume des puits
200-700 μL
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La lame Millicell® EZ permet à l'utilisateur de cultiver, fixer et colorer des cellules directement sur une lame de microscope. Il n'est pas nécessaire de démonter l'unité ou de transférer les cellules d'un dispositif à l'autre avant l'analyse. Les puits en polypropylène sont résistants à la plupart des fixateurs utilisés, de sorte que les cellules peuvent être cultivées sur la lame et colorées directement dans le puits. Une fois colorée, la lame de microscope peut être facilement retirée en appuyant sur les quatre languettes latérales de l'unité et en soulevant les puits de la lame. Ce mécanisme de retrait facile de la lame réduit le risque d'endommager les cellules et ne nécessite aucun outil spécifique pour retirer les puits de la lame. Les nervures surélevées aux coins du couvercle permettent d'empiler plusieurs unités dans l'incubateur, ou elles peuvent être incubées dans le plateau fourni avec les unités.
Notes préparatoires
  1. Cultiver, fixer et colorer les cellules selon le protocole privilégié.
  2. Pour accéder à la lame de microscope, maintenir la lame Millicell® EZ SLIDE sur une surface plane et casser les quatre languettes en les poussant vers le bas avec le pouce. Retirer le couvercle. Maintenir la lame vers le bas et soulever les puits pour les retirer. Retirez la lame de son support.
Informations légales
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lulu Hou et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 61(5), 7-7 (2020-05-12)
To investigate the effect and mechanism of Agrin on limbal stem cell proliferation and corneal wound healing. Limbal stem cells were isolated and treated with different concentrations of Agrin. CCK-8 and cell proliferation markers (Ki67 and pH3) were detected to
Man Ying Wong et al.
Journal of neuroinflammation, 17(1), 192-192 (2020-06-20)
Genome-wide association studies of Alzheimer's disease (AD) have implicated pathways related to lipid homeostasis and innate immunity in AD pathophysiology. However, the exact cellular and chemical mediators of neuroinflammation in AD remain poorly understood. The oxysterol 25-hydroxycholesterol (25-HC) is an
Anna A Kondratova et al.
The EMBO journal, 39(11), e101573-e101573 (2020-04-24)
High expression of 2',5'-oligoadenylate synthetase 1 (OAS1), which adds AMP residues in 2',5' linkage to a variety of substrates, is observed in many cancers as a part of the interferon-related DNA damage resistance signature (IRDS). Poly(ADP-ribose) (PAR) is rapidly synthesized
Guang-Chun Wang et al.
Journal of inflammation (London, England), 17, 2-2 (2020-01-09)
The relationship between chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome (CP/CPPS) and erectile dysfunction (ED) has been shown in many studies. However, the specific mechanism remains unclear. This study was to investigate the corpus cavernosum smooth muscle cell function and phenotype transformation
Sarah Rank Rønnow et al.
Respiratory research, 21(1), 108-108 (2020-05-10)
Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a rapidly progressing disease with challenging management. To find novel effective therapies, better preclinical models are needed for the screening of anti-fibrotic compounds. Activated fibroblasts drive fibrogenesis and are the main cells responsible for the
Articles
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What size of cover slip is compatible with Millicell EZ Slides?
    1 answer
    1. The compatible coverslips for Millicell EZ Slides are standard rectangular glass measuring 24 x 50 mm. An example would be C8181.
      Helpful?
  2. What are the dimensions of this product? What is the corresponding cover glass product that you would recommend I purchase with this?
    1 answer
    1. The following specifications are associated with this product:
      Property | 4 well | 8 well
      Recommended media volume | 0.5 - 1.7 mL | 0.2 - 0.7 mL
      Length | 77.8 mm | 77.8 mm
      Width | 33.8 mm | 33.8 mm
      Height (excluding cover) | 13.9 mm | 13.9 mm
      Height (including cover) | 16.2 mm | 16.2 mm
      Growing area per well | 1.7 cm^2 | 0.7 cm^2
      Slide dimensions | 25 x 75 x 1mm | 25 x 75 x 1 mm
      The recommendation for a coverslips is the following below:
      24 x 50 glass coverslips
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/cls2975245
      Helpful?
  3. What are the dimensions of each well?
    1 answer
    1. See the image below for complete dimensions of this product: (attach image)