Principaux documents
PICM0RG50
Millipore
Inserts de culture cellulaire standards Millicell®
pore size 0.4 μm, diam. 30 mm, transparent PTFE membrane, hydrophilic, H 5 mm, size 6 wells, sterile
Synonyme(s) :
Millicell Cell Culture Insert, 30 mm, hydrophilic PTFE, 0.4 µm, Millicell-CM, cell culture inserts, organotypic inserts, plate inserts
50 PKG
655,00 $
655,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 PKG
655,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32011202
Nomenclature NACRES :
NB.22
655,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polystyrene housing
transparent PTFE membrane
Niveau de qualité
Stérilité
ethylene oxide treated
sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millicell®
Conditionnement
pkg of Individually blister packaged
Paramètres
50 °C max. temp.
Technique(s)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
Hauteur
5 mm
Diamètre
30 mm
Taille
6 wells
Superficie
4.2 cm2
Couleur
transparent membrane, when wetted
Matrice
Biopore
Dimension de pores
0.4 μm
Type de liaison
low binding surface
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Grâce aux inserts Millicell, les cellules adhérentes ou en suspension peuvent accéder au milieu par leurs deux pôles, apical et basolatéral. La croissance, la structure et la fonction cellulaires reproduisent plus fidèlement ce qui se passe in vivo. De plus, les inserts Millicell permettent d'observer les deux côtés de la monocouche cellulaire.
Application
  • Adhérence cellulaire, culture cellulaire en 3D, croissance cellulaire, différenciation cellulaire, immunocytochimie
  • La membrane Biopore (PTFE hydrophile) convient parfaitement à la faible adsorption protéique, la visualisation de cellules vivantes et les applications en immunofluorescence
Caractéristiques et avantages
  • Pour une viabilité cellulaire élevée et une étude facilitée de la structure tridimensionnelle des explants
  • Leur hauteur plus faible permet de les placer dans une boîte de Pétri standard
  • La membrane Biopore (PTFE) offre une viabilité élevée (jusqu'à 40 jours) et un excellent transport de l'oxygène à travers la membrane
  • La membrane est optiquement translucide et optimisée pour l'entretien à long terme de l'explant organotypique
Notes préparatoires
To ensure proper wetting of the membrane from the basolateral side and to mitigate a chance of bubble formation:
  1. Add assay solution or media to the receiver well: 2 mL for 6 well format orequivalent dimensions.
  2. With forceps, place the insert into the receiver well at a 30°-45° angle togradually wet it out from the basolateral side.
  3. Once edges start to wet out, gently lower the insert until it is fully seatedinto the well.
Informations légales
BIOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Keisuke Ikegami et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 61(3), 26-26 (2020-03-18)
Elevated IOP can cause the development of glaucoma. The circadian rhythm of IOP depends on the dynamics of the aqueous humor and is synchronized with the circadian rhythm pacemaker, that is, the suprachiasmatic nucleus. The suprachiasmatic nucleus resets peripheral clocks
Ryota Tamura et al.
Human gene therapy, 31(5-6), 352-366 (2020-02-23)
Glioblastoma is the most aggressive brain tumor characterized by diffuse infiltration into the normal brain parenchyma. Neural stem cells are known to possess the tumor-tropic migratory capacity and thus can be used as cellular vehicles for targeted delivery of therapeutic
Abigail K Myers et al.
Development (Cambridge, England), 147(2) (2020-01-10)
The precise migration of cortical interneurons is essential for the formation and function of cortical circuits, and disruptions to this key developmental process are implicated in the etiology of complex neurodevelopmental disorders, including schizophrenia, autism and epilepsy. We have recently
Gravity in mammalian organ development: differentiation of cultured lung and pancreas rudiments during spaceflight.
Spooner, B S, et al.
The Journal of Experimental Zoology, 269, 212-222 (1994)
P Hardman et al.
Development, growth & differentiation, 35(6), 683-690 (1993-01-01)
Embryonic mouse salivary glands, pancreata, and kidneys were isolated from embryos of appropriate gestational age by microdissection, and were cultured on Biopore membrane either non-coated or coated with type I collagen or Matrigel. As expected, use of Biopore membrane
Protocoles
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
Afficher tout
Contenu apparenté
Explore our portfolio of 3D cell culture tools and technologies for any 3D cell line or application and discover organoids, hydrogels, ULA, microwell, or hydrogel plates, and more.