Principaux documents
MXRJ500TA
Millipore
500 L Power MIX sst carrier w/temp sensor, ASME
1 EA
82 004,00 $
82 004,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
82 004,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
eCl@ss :
32010600
82 004,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
304L stainless steel caster(s)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Niveau de qualité
Paramètres
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
Hauteur
1564 mm
61.56 in. (1563,8 mm)
Largeur
46.75 in. (1187,5 mm)
Profondeur
54.75 in. (1390.7 mm)
Poids
920 lb (417 kg)