Principaux documents
MXRPCAACNPU
Millipore
Power cord, Pwr MIX all sizes, Argentina, Australia, Colombia, New Zealand, Paraguay, Uruguay, 250V, 10A
1 EA
385,00 $
385,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
385,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
eCl@ss :
32010600
385,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Entrée CA/CC
250 V, 10 A
Niveau de qualité
Compatibilité
for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes
Informations légales
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany