Principaux documents
MXRCTRLB2K2
Millipore
Control box, Power MIX 1000/2000, 230V
1 EA
12 673,00 $
12 673,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
12 673,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
eCl@ss :
32010600
12 673,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Entrée CA/CC
230 V, 50 Hz, 10 A
230 V
Niveau de qualité
Matériaux
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
Paramètres
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
Poids
22 lb (9.5 kg)
Compatibilité
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
Température de stockage
10-30°C
Caractéristiques
CE, UL Compliant
Informations légales
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany