MilliporeSigma
Passer à
MXRPCBBPSS
Power cord, Power MIX, all sizes, Bangladesh, Burma, Pakistan, South Africa, Sri Lanka, 250V, 10A
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 ea
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
418,00 $
A propos de cet article
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
418,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
AC/DC input
250 V, 10 A
Quality Segment
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes
Legal Information
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
MXRPCCEIMXRPCAACNPUMXRPCEU
AC/DC input
250 V, 10 A
AC/DC input
250 V, 10 A
AC/DC input
250 V, 10 A
AC/DC input
250 V, 10 A
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1