Principaux documents
MX1456
Supelco
Diméthylsulfoxyde
OmniSolv®
Synonyme(s) :
DMSO, Sulfoxyde de méthyle
1 L
488,00 $
4 L
1 730,00 $
4 L
4 630,00 $
20 L
8 430,00 $
488,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
488,00 $
4 L
1 730,00 $
4 L
4 630,00 $
20 L
8 430,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2SO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.13
Beilstein:
506008
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352119
Numéro de classement CE :
200-664-3
Essai:
≥99.9% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb:
189 °C (lit.)
Pression de vapeur:
0.42 mmHg ( 20 °C)
488,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
2.7 (vs air)
Niveau de qualité
200
300
Pression de vapeur
0.42 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
OmniSolv®
Essai
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
573 °F
Limite d'explosivité
42 %, 63 °F
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.05% Water (H2O)
Résidus d'évap.
≤5 ppm
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
pb
189 °C (lit.)
Pf
16-19 °C (lit.)
Température de transition
flash point 87 °C
Solubilité
1000 g/L
Densité
1.10 g/mL (lit.)
UV cutoff
≤263 nm
Absorption UV
λ: 263 nm Amax: ≤1.00
λ: 270 nm Amax: ≤0.40
λ: 275 nm Amax: ≤0.25
λ: 280 nm Amax: ≤0.20
λ: 335 nm Amax: ≤0.02
λ: 350-400 nm Amax: ≤0.01
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Clé InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
MX1456P-6 and MX1456P-1 are packaged in poly coated glass bottles
OmniSolv®
Attention
Refroidit facilement et revient doucement à la température de la pièce. Les produits solides peuvent être reliquéfiés par chauffage à la température ambiante sans abîmer le produit.
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
Assay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 263 nm1.00AU maxUV Abs. at 270 nm0.40AU maxUV Abs. at 275 nm0.25AU maxUV Abs. at 280 nm0.20AU maxUV Abs. at 335 nm0.02AU maxUV Abs. at 350 - 400 nm0.01AU maxUV Cut-off263nm maxWater (H2O)0.05% max
Informations légales
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Contenu apparenté
The 4L M-Bottle provides safe handling of solvents due to an innovative solvent bottle design with sealing technology to eliminate leaks and reduce risks in solvent dispensing.