MMHEADMM2
Tête de filtration Milliflex Oasis®
for use with Milliflex Oasis® filtration units, designed for MMSYSTMM2 pump
Synonyme(s) :
Accessoire de filtration, Tête de filtration, Tête de filtration Milliflex Oasis®, Tête pour pompe de filtration Milliflex Oasis®
831,00 $
Date d'expédition estimée le23 avril 2025Détails
About This Item
831,00 $
Date d'expédition estimée le23 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
316 stainless steel (ASI)
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Milliflex Oasis®
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with Milliflex Oasis® filtration units, designed for MMSYSTMM2 pump
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
La tête de filtration Milliflex Oasis® est constituée d'acier inoxydable 316L et peut être autoclavée à 121 °C pendant 30 minutes au maximum ou à 134 °C pendant 15 minutes au maximum.
La tête de filtration Milliflex Oasis® a été conçue pour équiper la pompe à vide Milliflex Oasis® (réf. MMSYSTMM2) et est également compatible avec la pompe à vide Milliflex Oasis® résistante au VHP (réf. MMPPLUVHP).
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Articles
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.
Milliflex® Quantum system enables rapid microbial contamination detection with fluorescence staining technology.
Milliflex® Rapid System 2.0 accelerates microbial detection in quality control labs.