MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Principaux documents
MMHEADMM1
Millipore
Tête de filtration MILLIFLEX OASIS®
for use with Milliflex Oasis® filtration units, designed for MMSYSTMM1 pump
Synonyme(s) :
Tête de filtration Milliflex Oasis®, Accessoire de filtration, Tête de filtration, Tête de pompe de filtration Milliflex Oasis®
1 UNIT
745,00 $
745,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 UNIT
745,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.79
745,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Matériaux
316L stainless steel (ASI)
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Milliflex Oasis®
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with Milliflex Oasis® filtration units, designed for MMSYSTMM1 pump
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le système de filtration Milliflex Oasis® permet de simplifier et de sécuriser le processus de contrôle microbiologique, avec un excellent niveau de productivité, de fiabilité des résultats et de conformité réglementaire. La tête de filtration Milliflex Oasis® est fabriquée en acier inoxydable 316L et peut être autoclavée à 121 °C pendant 30 minutes ou à 134 °C pendant 15 minutes. La tête de filtration Milliflex Oasis® a été conçue pour s'adapter à la pompe sous vide Milliflex Oasis® MMSYSTMM1.
Application
La tête de filtration Milliflex Oasis®est utilisée pour la filtration d'échantillons liquides pour les tests de biocharge, la surveillancede l'eau et les analyses microbiologiques classiques de divers fluides filtrables.
Autres remarques
Dans l′Union européenne, ce produit est classé dans la catégorie des déchets d′équipements électriques et électroniques (DEEE) à la fin de sa vie utile. Veuillez cliquer ici pour obtenir plus de détails sur le renvoi en vue d′un recyclage.
Informations légales
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany