MMGSWG124
Unité de filtration Milliflex Oasis®
pore size 0.22 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 100 mL
Synonyme(s) :
Dispositif de filtration sur membrane stérile constitué d'une membrane quadrillée en esters de cellulose destiné aux tests de biocharge
235,00 $
About This Item
235,00 $
Produits recommandés
Matériaux
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
styrene-butadiene device
white filter
Niveau de qualité
Agence
EP, USP, JP
Stérilité
electron beam irradiated
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
pack of 24
Fabricant/nom de marque
Milliflex Oasis®
Capacité
100 mL
Diam. du filtre
49 mm
Capacité de l'entonnoir
100 mL
Volume
100 mL
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Adéquation
suitable for (suitable for solid cultivation)
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with Milliflex Oasis® (System)
Catégories apparentées
Description générale
La fonctionnalité MILLIFLEX® PROTACT protège vos échantillons d'une contamination secondaire et assure un contact optimal entre la membrane et la gélose, ce qui permet d'obtenir les résultats les plus fiables. Le filtre membrane scellé breveté empêche le phénomène de contournement souvent observé avec d'autres systèmes de filtration et assure une lecture précise.
La fonctionnalité MILLIFLEX® AZURE associe un entonnoir transparent et des indicateurs de niveau de remplissage présents tout autour de l'entonnoir pour un remplissage facile sous n'importe quel angle. La conception innovante de l'unité de filtration empêche les fuites ou le contournement de la membrane par l'échantillon afin de garantir la filtration du volume d'échantillon requis.
La fonctionnalité MILLIFLEX® RACK&STACK comprend également un couvercle verrouillé pour garantir un transport et une incubation en toute sécurité.
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Articles
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.