L'outil de transfert de membrane Milliflex® Quantum est un accessoire supplémentaire en cas d'utilisation du système de détection rapide Milliflex® Quantum avec le système Milliflex Oasis®. Le système Milliflex® Quantum s'appuie sur une technologie à base de fluorescence pour la détection quantitative rapide des contaminants sur un large choix de matrices filtrables. Ce système simple et facile à utiliser peut détecter les micro-organismes viables filtrés sur une membrane à des niveaux de l'ordre de 1 UFC par échantillon. Le système Milliflex® Quantum utilise une technologie qui a fait ses preuves, basée sur une coloration enzymatique fluorescente universelle des micro-organismes viables. L'outil de transfert de membrane Milliflex® Quantum doit être utilisé dans une enceinte de sécurité microbiologique ou sous une hotte à flux laminaire. Placer l'outil de transfert de membre Milliflex® Quantum sur la pompe et le verrouiller en le tournant dans le sens horaire jusqu'à ce que le repère de la tête soit aligné avec celui du corps de la pompe.
Application
L'outil de transfert de membrane Milliflex® Quantum est un accessoire supplémentaire en cas d'utilisation du système de détection rapide Milliflex® Quantum avec le système Milliflex Oasis®. Il assure le retrait de la membrane en toute sécurité. Il trouve son application dans les tests de biocharge et l'analyse de la qualité de l'eau pour la bière, l'eau en bouteilles, les produits cosmétiques et les produits pharmaceutiques.
Informations légales
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milliflex® Quantum system enables rapid microbial contamination detection with fluorescence staining technology.
Questions
Reviews
★★★★★ No rating value