Principaux documents
MXQREAG48
Millipore
Réactifs Milliflex® Quantum
pkg of 48 tests, suitable for bioburden testing
Synonyme(s) :
Système de détection rapide par fluorescence
48 PKG
312,00 $
312,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
48 PKG
312,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116130
Nomenclature NACRES :
NB.79
312,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Conditionnement
pkg of 48 tests
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Milliflex® Quantum
Application(s)
bioburden testing
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Les réactifs Milliflex® Quantum font partie du système Milliflex® Quantum qui est une plateforme pratique et sensible assurant une détection quantitative rapide des contaminants dans les échantillons filtrables. Cette méthode microbiologique rapide est fondée sur un marquage enzymatique fluorescent universel des micro-organismes viables et susceptibles d'être mis en culture. La procédure de marquage fluorescent est non destructive et permet d'identifier les micro-organismes après un résultat positif. Le système Milliflex® Quantum constitue donc une solution fiable et rapide pour la détection des micro-organismes.
Application
Les réactifs Milliflex® Quantum servent à réaliser des tests rapides de biocharge sur les échantillons filtrables, notamment les échantillons prélevés en cours de fabrication et les échantillons de produits finis (produits pharmaceutiques et eau). Ils sont également utilisés pour le contrôle qualité industriel et la surveillance de la qualité de l'eau.
Caractéristiques et avantages
  • Une méthode non destructive permettant une identification fiable à l'aide des technologies d'analyses microbiologiques existantes
  • Un système facile à utiliser avec une procédure d'analyse ne nécessitant qu'une simple formation
  • Des résultats comparables à ceux des méthodes traditionnelles, mais permettant une validation plus rapide et une détection précoce
  • Un système économique et robusteUn équipement compact pouvant être installé sur tout type de paillasse
Informations légales
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
188.6 °F
Point d'éclair (°C)
87 °C