MABS351
Anti-FAT10 Antibody, clone 4F1
clone 4F1, from mouse
Synonyme(s) :
Ubiquitin D, Diubiquitin, Ubiquitin-like protein FAT10
564,00 $
About This Item
564,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4F1, monoclonal
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... UBD(10537)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated FAT10 in transfected HA-FAT10 HEK293 cells cultivated with IFNgamma and TNFalpha (Aichem, A., et al. (2010). Nature Commun. 1:13).
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected FAT10 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable