MABN2653
Anti-3-Hydroxykynurenine Antibody, clone 2c4-B6-C2
Synonyme(s) :
3-Hydroxy-DL-kynurenine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2c4-B6-C2, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 224.21 kDa
observed mol wt ~60 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Conditionnement
antibody small pack of 100 μg
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Séquence de l'épitope
Unknown
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting with 3-hydoxykynurenine modified bovine serum albumin (BSA).
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected 3-hydroxykynurenine (3-OHKYN) modified BSA , but not in unmodified BSA.
Tested applications
ELISA Analysis: A representative lot detected 3-Hydroxykynurenine in ELISA applications (Staniszewska, M.M., et al. (2005). J Biol Chem. 280(23); 21154-64).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected 3-Hydroxykynurenine in Western Blotting applications (Staniszewska, M.M., et al. (2005). J Biol Chem. 280(23);21154-64).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected 3-Hydroxykynurenine in Immunohistochemistry applications (Staniszewska, M.M., et al. (2005). J Biol Chem. 280(23); 21154-64).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected 3-Hydroxykynurenine in Immunocytochemistry applications (Mailankot, M., et al. (2010). Int J Biochem Cell Biol. 42(9); 1446-54).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable