Principaux documents
MABN2440
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-ABCA4, clone 5B4
clone 5B4, from mouse
Synonyme(s) :
Retinal-specific ATP-binding cassette transporter, ATP-binding cassette sub-family A member 4, RIM ABC transporter, RIM protein, RmP, Stargardt disease protein
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Clone:
5B4, monoclonal
application:
ICC
IP
WB
Espèces réactives:
bovine, human
Technique(s):
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
1
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5B4, monoclonal
Espèces réactives
bovine, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ABCA4(24)
Description générale
Le transporteur ABC spécifique à la rétine (UniProt : P78363 ; également nommé membre 4 de la sous-famille ABC, ABCA4, transporteur ABC RIM, protéine RIM, RmP, protéine de la maladie de Stargardt) est codé par le gène ABCA4 (également nommé ABCR) (identifiant du gène : 24) chez l'être humain. ABCA4 est une protéine à passages multiples qui s'exprime exclusivement dans la rétine et se retrouve à la périphérie des cellules photoréceptrices en bâtonnet. Elle comporte deux domaines de transporteur ABC (a.a. 929-1160 et 1938-2170). Dans le cycle de la vision, elle a un rôle d'extrusion rétinienne ou de flippase phosphatidyléthanolamine rétinienne facilitant l'élimination du tout-trans rétinal de la membrane des disques après photoblanchiment de la rhodopsine. Des mutations du gène ABCA4 pourraient être responsables de la maladie de Stargardt, caractérisée par une diminution de la vision centrale, une atrophie de la macula et de l'épithélium pigmentaire rétinien sous-jacent et la présence fréquente de taches au pôle postérieur de la rétine. Ces mutations ont également été associées à la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et à la rétinite pigmentaire.
Spécificité
Le clone 5B4 détecte la protéine du transporteur ABC spécifique à la rétine chez l'être humain et les bovins. Il cible un épitope de 249 acides aminés de la moitié N-terminale.
Immunogène
Fragment recombinant avec étiquette GST correspondant à 249 acides aminés de la moitié N-terminale du transporteur ABC (ATP-binding cassette) spécifique à la rétine humaine.
Application
Analyse par immunocytochimie : un lot représentatif a permis de détecter l'ABCA4 dans des applications d'immunocytochimie [Ahn, J., et al. (2003). J. Biol. Chem. 278(41):39600-8].
Analyse par western blotting : un lot représentatif a permis de détecter l'ABCA4 dans des applications de western blotting [Ahn, J., et al. (2003). J. Biol. Chem. 278(41):39600-8; Bungert, S., et al. (2001). J. Biol. Chem. 276(26):23539-46].
Analyse par immunoprécipitation : un lot représentatif a permis de détecter l'ABCA4 dans des applications d'immunoprécipitation [Ahn, J., et al. (2003). J. Biol. Chem. 278(41):39600-8; Bungert, S., et al. (2001). J Biol Chem. 276(26):23539-46).
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-ABCA4, clone 5B4, réf. MABN2440, est un anticorps monoclonal de souris hautement spécifique qui cible le transporteur ABC spécifique à la rétine et dont l'utilisation a été testée en immunocytochimie, immunoprécipitation et western blotting.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de tissu rétinien humain.
Analyse par western blotting : une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter l'ABCA4 dans 10 µg de lysat de tissu rétinien humain.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 250 kDa ; poids théorique (calculé) : 255,94 kDa. Des bandes non caractérisées peuvent être observées avec certains lysats.
Forme physique
Anticorps IgG2b monoclonal de souris purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
T Cronin et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 35(11), e21934-e21934 (2021-10-03)
Dysfunction of the ATPase-binding Cassette Transporter protein (ABCA4) can lead to early onset macular degeneration, in particular to Stargardt disease. To enable translational research into this form of blindness, we evaluated the effect of Cas9-induced disruptions of the ABCA4 gene