MABC1158
Anti-phospho-MLKL (Ser345) Antibody, clone 7C6.1
clone 7C6.1, from mouse
Synonyme(s) :
Mixed lineage kinase domain-like protein
498,00 $
About This Item
498,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7C6.1, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer345)
Informations sur le gène
mouse ... Mlkl(74568)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected phospho-MLKL (Ser345) in Immunocytochemistry applications (Rodriguez, D.A., et. al. (2016). 23(1):76-88).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected phospho-MLKL (Ser345) in Western Blotting applications (Rodriguez, D.A., et. al. (2016). 23(1):76-88).
Apoptosis & Cancer
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:4,000 dilution of this antibody detected phospho-MLKL Ser345 in 20 ug of lysate from MLKL -/- mouse embryonic fibroblasts expressing doxycycline-inducible wild-type MLKL-Flag-C construct and treated with TNF alpha (10 ng/mL) and Z-VAD-FMK (25 uM).
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable