MAB326
Anticorps anti-CNPase, clone 11-5B
clone 11-5B, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
2′3′-Cyclic Nucleotide 3′-Phosphohydrolase
624,00 $
About This Item
624,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
11-5B, monoclonal
Espèces réactives
canine, sheep, mouse, pig, bovine, rat, rabbit, human
Ne doit pas réagir avec
guinea pig, chicken
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CNP(1267)
Description générale
Une étude immunohistochimique de la localisation de la CNPase a montré que l'enzyme se limite aux oligodendrocytes et aux cellules de Schwann. L'enzyme semble localisée dans les enroulements lâches simples et doubles de myéline et non dans la myéline compacte, ce que croyaient auparavant la plupart des chercheurs. La CNPase est située sur les boucles internes et externes de myéline, en position paranodale et à proximité de la surface intérieure de la membrane des oligodendrocytes. La quantité d'enzyme est réduite dans les plaques des patients atteints de sclérose en plaques, et lorsque la quantité de myéline diminue dans le SNC, la CNPase est l'une des premières protéines à disparaître de la myéline. Par ailleurs, les segments externes des bâtonnets du système visuel contiennent une enzyme probablement identique à la CNPase cérébrale, et cette protéine est aussi reconnue par l'anticorps monoclonal 11-5B. Le taux de l'enzyme est réduit dans les gliomes mixtes humains, même si environ 5 % des oligodendrocytes présentent occasionnellement un marquage positif normal.
Spécificité
Immunogène
Application
Neurosciences
Un précédent lot a été utilisé sur des cultures d'oligodendrocytes primaires.
Immunohistochimie :
Un précédent lot a été utilisé sur du tissu d'hippocampe de rat et de la moelle épinière de rat.
Immunoblotting sur la myéline, la fraction protéique de Wolfgram, la fraction SN4, des coupes de tissus et des tumeurs gliales mixtes (oligodendrogliomes, etc.). La CNPase I (46 kDa) et la CNPase II (48 kDa) sont régulées différemment durant le développement, la grosse protéine étant exprimée plus tôt que la CNPase I au cours du développement.
Immunohistochimie aussi bien sur du tissu frais congelé que sur du tissu inclus en paraffine (prétraitement au micro-ondes, citrate, pH 6,0).
Immunoblotting :
Immunoblotting sur la myéline, la fraction protéique de Wolfgram, la fraction SN4, des coupes de tissus et des tumeurs gliales mixtes (oligodendrogliomes, etc.).
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Marqueurs neuronaux et gliaux
Qualité
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/1000e de ce lot a permis de détecter la CNPASE dans 10 μg de lysats de cerveau de souris.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Analyse par western blotting : Extrait de cerveau entier de bovin frais, lysat de cerveau de souris.
Immunohistochimie : Tissu d'hippocampe de rat, tissu de moelle épinière de rat.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2