AB9610
Anti-OLIG2 Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
Oligodendrocyte transcription factor 2, Oligo2, Class B basic helix-loop-helix protein 1, bHLHb1, Class E basic helix-loop-helix protein 19, bHLHe19, Protein kinase C-binding protein 2, Protein kinase C-binding protein RACK17
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Anticorps anti-Olig-2, Chemicon®, from rabbit
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OLIG2(10215)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Une dilution au 1/2500-1/5000ème d′un lot précédent a été utilisée en western blot sur des tissus (cerveau et moelle épinière) et des lignées cellulaires d′homme, de rat et de souris (cellules d′oligodendrogliome humaines, cellules neuroépithéliales primaires de rat, cellules transfectées de souris).
Immunoprécipitation :
Dilution au 1/500-1/1000ème avec une lignée cellulaire transfectée de souris et d′oligodendrogliome humain.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l′utilisateur final.
Immunocytochimie :
Une dilution au 1/500-1/1000ème d′un lot précédent a été utilisée en immunocytochimie sur des tissus (cerveau et moelle épinière) et des lignées cellulaires d′homme, de rat et de souris (cellules d′oligodendrogliome humaines, cellules neuroépithéliales primaires de rat, cellules transfectées de souris).
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l′utilisateur final.
Neurosciences
Marqueurs neuronaux et gliaux
Qualité
Immunohistochimie (paraffine) :
Données d′un lot représentatif.
Morphologie du schéma de coloration d′anti-Olig2 (AB9610) dans les glioblastomes. Prétraitement du tissu avec un tampon TE à pH 9,0. Dilution de l′anticorps polyclonal au 1/500ème, détection par HRP-DAB IHC-Select.
Coloration optimale avec récupération de l′épitope dans un tampon TE : glioblastome
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Lysat de cellules entières de cerveau de souris, lysat de cellules PC12 entières, lysat de tissu de cerveau (de rat)
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Protocoles
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.