Principaux documents
MAB326R
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-CNPase, clone 11-5B
clone 11-5B, Chemicon®, from mouse
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
11-5B, monoclonal
Espèces réactives
rat, human, bovine, canine, sheep, pig, rabbit, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CNP(1267)
Description générale
L'enzyme nucléotide 2′,3′-cyclique 3′-phosphodiestérase (CNP) est exprimée à des niveaux élevés par les oligodendrocytes du système nerveux central et par les cellules de Schwann du système nerveux périphérique (Sprinkle, 1989). En raison de cette expression spécifique à certaines cellules, la CNP est reconnue comme un marqueur caractéristique de ces deux types de cellules gliales produisant de la myéline (Sprinkle, 1989; Kim et al., 1984; Sheedlo & Sprinkle, 1984; McMorris et al., 1984). Au-delà de son activité enzymatique consistant à cliver l'extrémité 2′,3′-cyclique des nucléotides (Sprinkle, 1989), le rôle physiologique de la CNP est encore en cours d'étude. L'activité de la CNP a été corrélée à la myéline et à la formation de la myéline, et une forte chute de l'activité de la CNP est associée à des maladies liées à la démyélinisation telles que la sclérose en plaques (Sprinkle, 1989). Cette enzyme se compose de deux protéines : CNP1 (46 kD) et CNP2 (48 kD) (Sprinkle, 1989, Sprinkle et al., 1987). Même si le rapport CNP1/CNP2 peut varier d'une espèce à l'autre, la séquence primaire commune aux deux protéines est conservée phyIogénétiquement. Le gène CNP a récemment été localisé chez l'homme sur le chromosome 17 par amplification d'ADN hybride de cellules somatiques avec une amplification en chaîne par polymérase (PCR) et par southern blotting d'hydrolysats d'ADN génomique produits par Hind Ill (Sprinkle et al., 1991). Comme l'anticorps anti-CNP réagit avec une région fortement conservée de l'enzyme, il peut être considéré comme un anticorps anti-pan-CNP (Sprinkle et al., 1987). L'anticorps anti-CNP peut servir de marqueur pour l'identification des cellules de Schwann et des oligodendrocytes dans les cultures cellulaires et les coupes tissulaires, et pour la localisation de la CNP dans les fractions de membrane cellulaire. Comme la CNP est exprimée assez tôt au cours du développement post-natal, l'anticorps anti-CNP est particulièrement utile pour l'identification précoce des oligodendrocytes.
Spécificité
L'anticorps anti-CNP réagit à la fois avec CNP1 et CNP2 chez de nombreuses espèces.
Immunogène
Nucléotide 2’,3’-cyclique 3’-phosphodiestérase
Application
Immunohistochimie :
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en IH (anticorps à 10 μg/ml, préparé quotidiennement de frais).
Immunocytochimie :
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en IC (anticorps à 10 μg/ml, préparé quotidiennement de frais).
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
L'utilisation de l'anticorps anti-CNPase, clone 11-5B, a été validée en IC, IH, IH(P) et WB pour la détection de la CNPase.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cerveau de souris.
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/500e de cet anticorps a permis de détecter la CNPASE 1/2 dans 10 µg de lysats de cerveau de souris.
Description de la cible
48 et 46 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG1 monoclonale de souris purifiée dans un tampon contenant du tampon phosphate 0,02 M à pH 7,6, du NaCl 0,25 M et 0,1 % d'azoture de sodium.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Culture d'oligodendrocytes, lysat cérébral
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Xiaofei Li et al.
EBioMedicine, 13, 55-65 (2016-11-08)
Stem cells have a high therapeutic potential for the treatment of spinal cord injury (SCI). We have shown previously that endogenous stem cell potential is confined to ependymal cells in the adult spinal cord which could be targeted for non-invasive
Karine Choquet et al.
Molecular brain, 10(1), 13-13 (2017-04-15)
Recessive mutations in the ubiquitously expressed POLR3A gene cause one of the most frequent forms of childhood-onset hypomyelinating leukodystrophy (HLD): POLR3-HLD. POLR3A encodes the largest subunit of RNA Polymerase III (Pol III), which is responsible for the transcription of transfer
Eriola Hoxha et al.
Glia, 69(10), 2419-2428 (2021-06-18)
Elovl5 elongates fatty acids with 18 carbon atoms and in cooperation with other enzymes guarantees the normal levels of very long-chain fatty acids, which are necessary for a proper membrane structure. Action potential conduction along myelinated axons depends on structural
Laurent Methot et al.
Glia, 66(12), 2659-2672 (2018-10-20)
Nuclear factor-kappaB (NF-κB) is activated in neural progenitor cells in the developing murine cerebral cortex during the neurogenic phase, when it acts to prevent premature neuronal differentiation. Here we show that NF-κB activation continues in mouse neocortical neural progenitor cells
Miriam J Schönenberger et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1595, 13-26 (2017-04-15)
In the central nervous system (CNS) peroxisomes are present in all cell types, namely neurons, oligodendrocytes, astrocytes, microglia, and endothelial cells. Brain peroxisomes are smaller in size compared to peroxisomes from other tissues and are therefore referred to as microperoxisomes.