Principaux documents
MAB342
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-galactocérébroside, clone mGalC
clone mGalC, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Galactoceramide, Galactocerebroside, Galactosylceramide, GalC
50 μG
655,00 $
655,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 μG
655,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
655,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Clone
mGalC, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human, rabbit, bovine, chicken, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG3
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Le galactocérébroside (GalC) est un important galactosphingolipide de la myéline qui intervient dans la myélinisation. Le GalC est un marqueur spécifique très utile de la lignée oligodendrogliale.
Spécificité
Galactocérébroside (GalC), sulfatide, psychosine et autres galactolipides. Présente une réactivité croisée avec le sulfatide, un ester de GalC, mais dans une proportion 16 fois plus faible. Aucune réactivité croisée avec : sphingosine, céramide, glucocérébroside ou ganglioside mixte. Se lie spécifiquement aux oligodendrocytes et aux cellules de Schwann.
Immunogène
Membranes plasmiques synaptiques d'hippocampe bovin Ranscht, B. et al. PNAS 79(8):2709-2713 (1982)
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunohistochimie :
Une concentration de 0,5-10 μg/ml d'un précédent lot a été utilisée sur des coupes de tissu fixé au formol et congelé. Le produit ne peut pas être appliqué sur des coupes de tissu inclus en paraffine car l'antigène est dénaturé durant l'inclusion et le retrait de la paraffine.
Immunocytochimie :
Une concentration de 0,5-10 μg/ml d'un précédent lot a été utilisée sur des cellules en culture fixées avec 4 % de paraformaldéhyde, d'acide acétique ou d'éthanol.
ELISA :
Un précédent lot a été utilisé sur des galactocérébrosides purifiés.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
L'anticorps anti-galactocérébroside, clone mGalC, est un anticorps dirigé contre le mGalC destiné aux analyses par ELISA, IC et IHC.
Sous-domaine de recherche
Marqueurs neuronaux et gliaux
Forme physique
Anticorps monoclonal de souris purifié dans un tampon contenant du phosphate de potassium 10 mM, du NaCl 150 mM à pH 7,4, et 0,09 % d'azoture de sodium.
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine A.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à -20 ºC à partir de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Cortex néonatal
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Oligodendrocyte dysfunction after induction of experimental anterior optic nerve ischemia.
Goldenberg-Cohen, N; Guo, Y; Margolis, F; Cohen, Y; Miller, NR; Bernstein, SL
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
T Matsushita et al.
Neuroscience, 136(1), 115-121 (2005-09-27)
The successive stages of development from oligodendrocyte progenitor to mature oligodendrocyte have been investigated in detail by using stage-specific antibodies. However, no cell lines are available that show stepwise differentiation from oligodendrocyte progenitors to mature oligodendrocytes. Here we show the
HIV binding, penetration, and primary infection in human cervicovaginal tissue.
Diane Maher, Xiaoyun Wu, Timothy Schacker, Julie Horbul, Peter Southern
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Adaptive HIV-specific B cell-derived humoral immune defenses of the intestinal mucosa in children exposed to HIV via breast-feeding.
Moussa, S; Jenabian, MA; Gody, JC; Leal, J; Gresenguet, G; Le Faou, A; Belec, L
Testing null
Chung-Hsing Chou et al.
PloS one, 9(9), e106346-e106346 (2014-09-05)
Brain and vascular cells form a functionally integrated signalling network that is known as the neurovascular unit (NVU). The signalling (autocrine, paracrine and juxtacrine) between different elements of this unit, especially in humans, is difficult to disentangle in vivo. Developing