Documents
HX0290
Supelco
Hexane, mixture of isomers
≥98.5% (total hexane isomers + methylcyclopentane), suitable for HPLC, meets USP/NF
Synonyme(s) :
Hexanes, FM approval
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
203-777-6
product name
Hexanes, HPLC, 98.5% Hexanes, HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Agence
meets USP/NF
Niveau de qualité
Pression de vapeur
160 hPa ( 20 °C)
Pureté
≥98.5% (total hexane isomers + methylcyclopentane)
Forme
liquid
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.0003 meq/g Water-soluble titrable acid
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Water (H2O)
Résidus d'évap.
≤5 ppm
Couleur
APHA: ≤10
Point d'ébullition
69 °C/1013 hPa
Pf
-94.3 °C
Température de transition
flash point -22 °C
Solubilité
0.0095 g/L
Densité
0.66 g/cm3 at 20 °C
Absorption UV
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.30
λ: 220 nm Amax: ≤0.20
λ: 230 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.04
λ: 250 nm Amax: ≤0.02
λ: 280-400 nm Amax: ≤0.01
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
HX0290P-6 and HX0290P-1 are packaged in poly coated glass bottles
HX0290-NP10 sold as 2 x 10 L
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
AppearanceClear liquid, free from particulatesAssay (n-hexane)Report%Assay (total hexane isomers + methylcyclopentane)98.5% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testInfrared SpectrumConformsSulfur compounds (as S)0.005% maxThiopheneTo pass testUV Abs. at 195 nm1.00AU maxUV Abs. at 210 nm0.30AU maxUV Abs. at 220 nm0.20AU maxUV Abs. at 230 nm0.10AU maxUV Abs. at 240 nm0.04AU maxUV Abs. at 250 nm0.02AU maxUV Abs. at 280 - 400 nm0.01AU maxWater (H2O)0.01% maxWater-soluble titrable acid0.0003meq/g max
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-7.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-22 °C - closed cup