HX0078
Heptane
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
Synonyme(s) :
n-Heptane, high purity solvents
About This Item
Produits recommandés
Qualité
HPLC grade
Niveau de qualité
Agence
meets USP/NF
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Gamme de produits
OmniSolv®
Pureté
≥99% n-heptane basis
≥99.9% (saturated C7 hydrocarbons)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
433 °F
Limite d'explosivité
7 %
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.01% Water (H2O)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
Résidus d'évap.
≤1 ppm
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.387 (lit.)
Point d'ébullition
98 °C (lit.)
Pf
−91 °C (lit.)
Température de transition
flash point -4 °C
Solubilité
0.05 g/L
Densité
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤197 nm
Absorption UV
λ: 197 nm Amax: ≤1.00
λ: 200 nm Amax: ≤0.50
λ: 210 nm Amax: ≤0.25
λ: 220 nm Amax: ≤0.10
λ: 230 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 270 nm Amax: ≤0.005
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
Application(s)
general analytical
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Clé InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4 °C - closed cup