Documents
650552
Sigma-Aldrich
Hexane
≥95%, HPLC Plus, for residue analysis, suitable for gas chromatography (GC) and HPLC, suitable for EPA 1613, EPA ACB B21-02, EPA OTM-45, and EPA ACB B23-05b
Synonyme(s) :
n-Hexane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.18
Numéro Beilstein :
1730733
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12190000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.06
product name
Hexane, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥95%
Qualité
HPLC Plus
for residue analysis
Agence
suitable for EPA 1613
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
Densité de vapeur
~3 (vs air)
Pression de vapeur
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥95%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
453 °F
Limite d'explosivité
7.7 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤ 1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
<0.01% water
Résidus d'évap.
<0.0001%
Résidus halogénés
<10 ng/L (as heptachlor epoxide)
Indice de réfraction
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
Point d'ébullition
69 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble(lit.)
Densité
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorption UV
λ: 195 nm Amax: 1.00
λ: 200 nm Amax: 0.50
λ: 210 nm Amax: 0.20
λ: 220 nm Amax: 0.05
λ: 250 nm Amax: 0.01
λ: 280-400 nm Amax: 0.005
Application(s)
food and beverages
Chaîne SMILES 
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
L′hexane (n-hexane) est un alcane qui peut être extrait du pétrole par distillation. Il peut également être produit par électrolyse d′une solution de butyrate de potassium. Il est couramment utilisé comme solvant organique dans la dissolution et l′isolement des huiles et des matières grasses. Ses propriétés thermodynamiques ainsi que la cinétique de sa décomposition thermique ont été étudiées sur toute une gamme de températures. La littérature fait état d′une étude sur l′isomérisation et l′aromatisation du n-hexane catalysées par du platine sur un support en zéolite. Son élimination des flux d′air contaminés par de l′hexane, à l′aide d′un réacteur biologique en phase vapeur (VPBR) immobilisé avec une souche d′Aspergillus niger dégradant l′hexane, a été étudiée. La métabolisation du n-hexane produit du 2,5-hexanedione (2,5-HD), qui semble induire une neurotoxicité.
Application
Convient pour la HPLC, la spectrophotométrie et les analyses environnementales
L′hexane peut être utilisé dans les situations suivantes :
  • Préparation de chaînes de copolymère greffé de poly(diméthylsiloxane)-g-poly(méthacrylate de méthyle).
  • Caractérisation par GC/MS d′huiles essentielles isolées à partir de diverses origines.
  • Comme solvant dans la préparation d′échantillons et d′étalons lors d′études chromatographiques.
  • En association avec l′acétone, pour l′extraction du gossypol libre et total à partir de flocons de graines de coton.
Produits recommandés
Découvrez les réactifs LiChropur, qui sont parfaitement adaptés à l'analyse HPLC ou LC-MS
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-7.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-22 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Cottonseed extraction with mixtures of acetone and hexane.
Kuk MS, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 82(8), 609-612 (2005)
Thermodynamic properties of n-hexane.
Grigoryev BA, et al.
International Journal of Thermophysics, 9(3), 439-452 (1988)
The thermal decomposition of n-hexane.
Ebert KH, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 15(5), 475-502 (1983)
Covalent binding of a neurotoxic n-hexane metabolite: conversion of primary amines to substituted pyrrole adducts by 2,5-hexanedione.
A P DeCaprio et al.
Toxicology and applied pharmacology, 65(3), 440-450 (1982-09-30)
Reforming of hexane with Pt/zeolite catalysts.
Dai LX, et al.
Catalysis Letters, 45(1-2), 107-112 (1997)
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.