Documents
GF134
Sigma-Aldrich
Facteur issu de l'épithélium pigmentaire, humain recombinant
The Pigment epithelium-derived factor (PEDF) was first identified as a 50 kDa secreted protein in conditioned medium from cultured fetal human retinal pigment epithelium (RPE) cells (Tombran-Tink et al., 1991).
Synonyme(s) :
PEDF
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.75
Source biologique
human
Niveau de qualité
Pureté
>95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Le facteur issu de l'épithélium pigmentaire (PEDF) a tout d'abord été identifié comme une protéine sécrétée de 50 kDa dans du milieu conditionné issu de cellules d'épithélium pigmentaire rétinien (RPE) fœtal humain en culture (Tombran-Tink et al., 1991). Il a été montré que le PEDF présente une activité neurotrophique dans la rétine in vivo (Cayouette et al., 1999). Le PEDF est aussi un facteur neurotrophique et neuroprotecteur dans d'autres systèmes, notamment les cellules granulaires du cervelet, les neurones hippocampiques primaires, les neurones moteurs de la moelle épinière et les photorécepteurs amphibiens cultivés en l'absence de cellules RPE (Karakousis, et al., 2001). La liaison du PEDF aux cellules granulaires du cervelet et de rétinoblastome pourrait être médiée par un récepteur. Il a été montré récemment que le PEDF est un inhibiteur puissant de l'angiogenèse dans les cultures de cellules endothéliales et dans la cornée et la rétine de rat in vivo (Dawson et al., 2001; Stellmach et al., 2001).
Origine du produit : Transfectants de cellules BHK (cellules rénales de hamster nouveau-né) stables.
Forme physique
Produit fourni en solution dans du phosphate de sodium 20 mM à pH 6,4, du chlorure de sodium 0,2 M et du DTT 1 mM. Produit stérilisé par filtration stérilisante sur un filtre de 0,22 micron.
Notes préparatoires
Le produit peut être rendu stérile par filtration sur un filtre de 0,22 micron.
Stockage et stabilité
Conserver à l'état congelé à -70 °C en aliquotes non diluées pendant 6 mois maximum à partir de la date de réception. Éviter les congélations/décongélations répétées.
.
Remarque sur l'analyse
Le PEDF est purifié par purification par affinité à partir de surnageants de culture.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
M Cayouette et al.
Neurobiology of disease, 6(6), 523-532 (1999-12-22)
Pigment epithelium-derived factor (PEDF) is a member of the serine protease inhibitor superfamily produced by retinal pigment epithelial cells in the developing and adult retina. In vitro, it induces neuronal differentiation of retinoblastoma cells and promotes survival of cerebellar granule
N M Dawson et al.
Synapse (New York, N.Y.), 39(1), 70-81 (2000-11-09)
Our earlier work has shown that repeated administration of classical neuroleptic drugs gives rise to structural alterations in target regions of the mesolimbic pathway, most notably, nucleus accumbens. Such changes could be responsible for the efficacious or motor side effects
Wai T Wong et al.
Molecular vision, 10, 837-844 (2004-11-18)
Pigment epithelium derived factor (PEDF) is a secreted protein with demonstrated anti-angiogenic properties, and with potential application for the treatment of neovascular disease. Delivery of pigment epithelium derived factor to the retina via virus mediated gene transfer has been shown
P C Karakousis et al.
Molecular vision, 7, 154-163 (2001-07-05)
To localize pigment epithelium-derived factor (PEDF) in developing and adult human ocular tissues. PEDF was localized in fetal and adult eyes by immunofluorescence with a polyclonal antibody (pAb) against amino acids 327-343 of PEDF, or a monoclonal antibody (mAb) against