GF101
CD40 Ligand/TRAP Protein, Recombinant human
The CD40 Ligand (CD40L/TRAP protein) is a type II membrane protein which, effectuates the helper function of T cells on resting B cells.
Synonyme(s) :
CD154, TRAP, TNF-related activation protein, T cell antigen Gp39
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Pureté
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<0.1 ng/μg Endotoxin (of sCD40L/TRAP; 1EU/μg)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Informations sur le gène
human ... CD40LG(959)
Description générale
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1