FCMAB302F
Milli-Mark® Anti-Brachyury-FITC Antibody, clone 3E4.2
clone 3E4.2, Milli-Mark®, from mouse
Synonyme(s) :
T brachyury (mouse) homolog, T brachyury-like, T protein, T, brachyury homolog (mouse), transcription factor T
456,00 $
About This Item
456,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E4.2, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Milli-Mark®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TBXT(6862)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Stem Cell Research
Mesenchymal Stem Cells
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
mouse ES cells (CMTI-2)
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable