178501
Palmostatin B
≥95% (HPLC), solid, APT1 inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
APT1 Inhibitor, palmostatin B, APT1 Inhibitor
315,00 $
About This Item
315,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
APT1 Inhibitor, palmostatin B, The APT1 Inhibitor, palmostatin B controls the biological activity of APT1.
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Autres remarques
Dekker, F., et al. 2010. Nat. Chem. Biol.6, 449.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable