Documents
SCWP14250
Millipore
Filtre membrane en esters de cellulose, 8,0 µm de dimension de pores
MF-Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane MF-Millipore, dimension de pores de 8 µm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Description
142 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 discs
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore
Millipore
Paramètres
620 mL/min-cm2 water flow rate
65 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
Diam. du filtre
142 mm
Épaisseur
135 μm
Extractibles par gravimétrie
6%
Indice de réfraction
n/D 1.515
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
8.0 μm pore size
84 % porosity
Capacité
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Point de bulle
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Application
  • Contrôle qualité des cuves de rétention des fluides
  • Contrôle des fluides
  • Surveillance de la qualité de l'air
  • Collecte de particules
  • Analyse des particules
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3