MAB3299
Anticorps anti-ADN, spécifique mono-brin, clone F7-26
clone F7-26, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anticorps anti-ADN simple brin
577,00 $
About This Item
577,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
F7-26, monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
2. Immunohistochimie : tissus fixés au formaldéhyde et inclus en paraffine, et tissus congelés dans du paraformaldéhyde (PF) à 4 % (nécessite un protocole de détection spécial). Analyse par FACS (nécessite un protocole spécial),
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Cellules en apoptose
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable