FALP03700
Filtre membrane Fluoropore
Fluoropore®, filter diam. 37 mm, hydrophobic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en PTFE, dimension de pores de 1,0 µm
642,00 $
About This Item
642,00 $
Produits recommandés
Matériaux
PTFE membrane
plain filter
white filter
Agence
in accordance with NIOSH 3500,5002,5003,5005,5007,5017,5022,5031,7401
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Fluoropore®
Millipore
Paramètres
≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5inHg, methanol)
≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley)
130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures)
Diamètre
37 mm
Diam. du filtre
37 mm
Épaisseur
≥100 μm
Extractibles par gravimétrie
≤0.5%
Matrice
Fluoropore®
Dimension de pores
1.0 μm pore size
≥65 % porosity
Point de bulle
≥6.5 psi (0.45 bar), air with methanol at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Notre membrane Omnipore en PTFE hydrophile est compatible avec pratiquement tous les solvants et les solutions acides et alcalines.
Caractéristiques et avantages :
- Biologiquement et chimiquement inerte
- Porosité élevée pour des débits rapides
- Des variants en PTFE hydrophobe et hydrophile sont disponibles pour la filtration d′échantillons aqueux et organiques
Applications :
Membrane Fluoropore : clarification des acides, bases et solvants ; contrôle de l′air ; filtration et ventilation de gaz ; spectroscopie UV
- Membrane Omnipore : filtration de solutions aqueuses ; clarification des solutions acides et alcalines
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13