Principaux documents
FGLP04700
Millipore
Filtre membrane Fluoropore
Fluoropore®, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en PTFE, dimension de pores de 0,22 µm
100 FILTERS
700,00 $
700,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 FILTERS
700,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
700,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE membrane
plain filter
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Fluoropore®
Millipore
Paramètres
130 °C max. temp.
24 mL/min-cm2 water flow rate
5 L/min-cm2 air flow rate
Diamètre
47 mm
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
150 μm
Extractibles par gravimétrie
0.5%
Matrice
Fluoropore®
Dimension de pores
0.22 μm pore size
85 % porosity
Point de bulle
≥1.0 bar, air with methanol at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : FGLP
Notre membrane Fluoropore® en polytétrafluoroéthylène (PTFE), un polymère hydrophobe, est liée à un support en polyéthylène de haute densité afin d′améliorer la manipulation du filtre dans les applications courantes. Les membranes Fluoropore sont compatibles avec un vaste éventail de substances chimiques et permettent d′atteindre des débits élevés et uniformes. (À noter, les références contenant la mention « FHUP » sont des produits non laminés, ou produits sans support.)
Notre membrane Omnipore en PTFE hydrophile est compatible avec pratiquement tous les solvants et toutes les solutions acides et alcalines.
Caractéristiques et avantages :
- Biologiquement et chimiquement inerte
- Débits élevés grâce à une grande porosité
- Modèles en PTFE hydrophobe et hydrophile disponibles pour la filtration d′échantillons aqueux et organiques
Applications :
- Membrane Fluoropore : clarification des acides, bases et solvants ; contrôle de l′air ; filtration et ventilation de gaz ; spectroscopie UV
- Membrane Omnipore : filtration des solutions aqueuses, clarification des solutions acides et alcalines
Type de filtre : Filtre écran
Application
  • Clarification des acides, bases et solvants
  • Évent ou filtration des gaz
  • Spectroscopie UV
  • Surveillance des particules
  • Filtration de phase mobile HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Détection de microplastiques
Autres remarques
Instructions d′utilisation
  • Rétention des organismes : Micro-organismes
  • Mode d′action : Filtration (exclusion stérique)
  • Application : Filtration générale de laboratoire
  • Usage prévu : Rétention ou élimination des contaminants biologiques
  • Mode d′emploi : La filtration stérilisante d′un liquide à travers une membrane de 0,2 μm de dimension de pore (ou moins) permet d′extraire efficacement les contaminants biologiques, y compris les bactéries, moisissures et levures.
  • Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec.
  • Conditions d′élimination : Jeter les déchets conformément aux réglementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nadine Borduas-Dedekind et al.
Chimia, 74(3), 142-148 (2020-03-22)
During their atmospheric lifetime, organic compounds within aerosols are exposed to sunlight and undergo photochemical processing. This atmospheric aging process changes the ability of organic aerosols to form cloud droplets and consequently impacts aerosol-cloud interactions. We recently reported changes in