Principaux documents
FALP15500
Millipore
PTFE Membrane Filter, 1.0 μm Pore Size
Millipore, filter diam. 15.5 mm, hydrophobic
Synonyme(s) :
Fluoropore Membrane Filter
100 FILTERS
875,00 $
875,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 FILTERS
875,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
875,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE membrane
plain filter
white filter
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5inHg, methanol)
≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley)
130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures)
Diamètre
15.5 mm
Diam. du filtre
15.5 mm
Épaisseur
≥100 μm
Extractibles par gravimétrie
≤0.5%
Dimension de pores
1.0 μm pore size
≥65 % porosity
Point de bulle
≥6.5 psi (0.45 bar), air with methanol at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Application
1.0 µm pore size, hydrophobic PTFE,15.5 mm membrane
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13