AAWP03700
Filtre membrane en esters de cellulose, dimension de pores de 0,8 μm
MF-Millipore™, filter diam. 37 mm, hydrophilic, white, for aerosol monitoring
Synonyme(s) :
Filtre membrane MF-Millipore™, pores de 0,8 µm
226,00 $
Disponible pour expédition le08 avril 2025Détails
About This Item
226,00 $
Disponible pour expédition le08 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
cellulose membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Agence
in accordance with ASTM® D2914,D4185,D4765
in accordance with NIOSH 5515,6016,7020,7024,7027,7029,7030,7048,7056,7082,7102,7105,7300,7900,7902
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore™
Millipore
Paramètres
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diamètre
37 mm
Diam. du filtre
37 mm
Épaisseur
150 μm
Couleur
white
Indice de réfraction
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore™
Dimension de pores
0.8 μm pore size
82 % porosity
Point de bulle
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Les filtres MF-Millipore sans tensioactif Triton contiennent une quantité minimale d'agents mouillants et présentent un taux de matières extractibles à l'eau inférieur à celui des filtres MF-Millipore classiques.
Caractéristiques et avantages :
- Filtre polyvalent pour applications de suivi biologique et environnemental
- Décliné en différentes dimensions de pores et deux couleurs (blanc ou noir), avec ou sans surface quadrillée
- Compatible avec une stérilisation à l'oxyde d'éthylène, par rayonnement gamma ou à l'autoclave
Application
- Surveillance de la qualité de l'air
- Surveillance des particules
- Élimination des particules
- Bioanalyses
- Microplastiques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3