The filters are composed of pure, untreated medical-grade polyvinyl chloride (PVC). The contact angle of unmodified PVC is approximately 80 degrees.
PVC503700
Filtre membrane PVC
Millipore, filter diam. 37 mm, hydrophobic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en PVC, 5,0 µm de dimension de pores
589,00 $
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
About This Item
589,00 $
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
PVC membrane
plain filter
white filter
Agence
in accordance with ASTM® E1553
in accordance with NIOSH 0500,0600,5000,5011,5019,5026,5030,5032,5035,7300,7500,7501,7504,7505,7600,7601,7602,7603,7604,7605
in accordance with OSHA ID 215,ID142
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
2.9 L/min-cm2 air flow rate
Diamètre
37 mm
Diam. du filtre
37 mm
Épaisseur
50 μm
Dimension de pores
5.0 μm pore size
80 % porosity
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Application
- Surveillance de la qualité de l'air
- Analyse des particules
- Analyse des particules de silice
-
Does this product have special treatment? what is its contact angle with water?