EZFITBASE1
Base de rampe EZ-Fit®
316L stainless steel, 1-place manifold base for filtration application
Synonyme(s) :
Rampe EZ-Fit®, Base de rampe EZ-Fit® pour pompe sous vide EZ-Stream®
2 590,00 $
About This Item
2 590,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Matériaux
316L stainless steel
Description
1-place manifold base for filtration application, stainless steel
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Caractéristiques
1-place manifold base for filtration application
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
EZ-Fit®
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with all EZ-Fit® Filtration heads (EZ-Fit®, Microfil®, Milliflex Oasis®)
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Configuré(e)(s) pour
Produit(s) apparenté(s)
À utiliser avec